Läs mer
7-kloro-4-oxo-4H-kromen-2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30367499
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367499 50 mg
30349736 10 mg
30366370 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30367499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37562050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114741-22-9
Molekylformel C10H5ClO4
Molekylvikt (g/mol) 224.6
IUPAC-namn 7-klor-4-oxokromen-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(Cl)cc2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Chloro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H5ClO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
Formel vikt 223.9876