missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline |
| CAS | 837-52-5 |
| Molekylformel | C13 H14 Cl N3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14ClN3/c14-10-1-2-11-12(9-10)16-4-3-13(11)17-7-5-15-6-8-17/h1-4,9,15H,5-8H2 |
| LEDER | Clc1ccc2c(ccnc2c1)N3CCNCC3 |
| IUPAC-namn | 7-chloro-4-piperazin-1-ylquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.72 |
| Formel vikt | 247.0876 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?