Läs mer
7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide, Mikromol™
Produktkod. 17933596
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17933596 100 mg
17901046 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17933596 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0071.06
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide
CAS 2955-37-5
Analyt- eller komponentnamn 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H10 Cl2 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide, Lorazepam Imp. C (EP), Lorazepam Impurity C
InChI formel InChI=1S/C15H10Cl2N2O2/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19(21)8-14(20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,18,20)
LEDER [O-][N+]1=C(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3NC(=O)C1
IUPAC-namn 7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-4-oxido-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-4-ium-2-one
Molekylvikt (g/mol) 321.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 320.0119 g/mol