missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Mikromol™

Produktkod. 17903946
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17903946 25 mg
17942256 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17903946 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0070.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Desalkylflurazepam
CAS 2886-65-9
Analyt- eller komponentnamn N-Desalkylflurazepam
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H10 Cl F N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Midazolam Imp. F (EP), 1-Des[(diethylamino)ethyl]flurazepam, Flurazepam Monohydrochloride Imp. B (EP), Desalkylflurazepam, Flurazepam Imp. B (EP), Flurazepam USP Related Compound F, Flurazepam USP RC F, 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro- (7CI,8CI), 7-Chloro-1,3-dihydro-5-(2'-fluorophenyl)-2H-1,4-benzodiazapin-2-one, 7-Chloro-5-(2'-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-Chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-Chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-one, CM 7116, Dealkylflurazepam, Descarbethoxyloflazepate, N-1-Desalkylflurazepam, N-Desalkyl-2-oxoquazepam, N-Desalkylflutoprazepam, Norfludiazepam, Norflurazepam, Norflutoprazepam, Ro 5-3367, Sch 17514, Flurazepam Related Compound F, Flurazepam Monohydrochloride Impurity B, Midazolam Impurity F, Flurazepam Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H10ClFN2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(18-8-14(20)19-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,19,20)
LEDER Fc1ccccc1C2=NCC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
IUPAC-namn 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 288.7
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 288.0466 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.