Läs mer
7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2-methylamino-3H-1,4-benzodiazepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2-methylamino-3H-1,4-benzodiazepine |
| CAS | 59467-61-7 |
| Molekylformel | C16 H13 Cl F N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13ClFN3/c1-19-15-9-20-16(11-4-2-3-5-13(11)18)12-8-10(17)6-7-14(12)21-15/h2-8H,9H2,1H3,(H,19,21) |
| LEDER | CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3F |
| IUPAC-namn | 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-N-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.75 |
| Formel vikt | 301.0782 |