Läs mer
7-Chloro-5-(cyclohex-1-enyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one (Nortetrazepam), Mikromol
Beskrivning
7-Chloro-5-(cyclohex-1-enyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one (Nortetrazepam), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nortetrazepam |
| CAS | 10379-11-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nortetrazepam |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H15 Cl N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 7-Chloro-5-(cyclohex-1-enyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Tetrazepam Imp. E (EP), Nortetrazepam, Tetrazepam Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h4,6-8H,1-3,5,9H2,(H,18,19) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Clc1ccc2NC(=O)CN=C(C3=CCCCC3)c2c1 |
| Visa mer |