Läs mer
7-Chloro-5-phenyl-1,5-dihydro-3H-1,5-benzodiazepine-2,4-dione (Norclobazam), Mikromol™
Produktkod. 30457929
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457929 4 x 25 mg
17932986 100 mg
17942986 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457929 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0910.0100254AMP
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Chloro-5-phenyl-1,5-dihydro-3H-1,5-benzodiazepine-2,4-dione (Norclobazam), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethylclobazam
CAS 22316-55-8
Analyt- eller komponentnamn N-Desmethylclobazam
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H11 Cl N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 8-chloro-1-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione, 7-Chloro-5-phenyl-1,2,4,5-tetrahydro-3H-1,5-benzodiazepine-2,4-dione, Clofazin, Demethylclobazam, Desmethylclobazam, N-Demethylclobazam, N-Desmethylclobazam, Norclobazam, Clobazam Imp. A (EP), Clobazam Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-13(8-10)18(11-4-2-1-3-5-11)15(20)9-14(19)17-12/h1-8H,9H2,(H,17,19)
Lösningstyp Neat
LEDER Clc1ccc2NC(=O)CC(=O)N(c3ccccc3)c2c1
IUPAC-namn 7-chloro-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 286.71
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 286.0509 g/mol