Läs mer
7-Chloro-5-phenyl-1,5-dihydro-3H-1,5-benzodiazepine-2,4-dione (Norclobazam), Mikromol™
Beskrivning
7-Chloro-5-phenyl-1,5-dihydro-3H-1,5-benzodiazepine-2,4-dione (Norclobazam), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethylclobazam |
| CAS | 22316-55-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desmethylclobazam |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H11 Cl N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 8-chloro-1-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione, 7-Chloro-5-phenyl-1,2,4,5-tetrahydro-3H-1,5-benzodiazepine-2,4-dione, Clofazin, Demethylclobazam, Desmethylclobazam, N-Demethylclobazam, N-Desmethylclobazam, Norclobazam, Clobazam Imp. A (EP), Clobazam Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-13(8-10)18(11-4-2-1-3-5-11)15(20)9-14(19)17-12/h1-8H,9H2,(H,17,19) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Clc1ccc2NC(=O)CC(=O)N(c3ccccc3)c2c1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?