missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Chloro-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Chloro-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester Potassium Salt |
| CAS | 126357-59-3 |
| Molekylformel | C12H8ClFKNO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 7-Chloro-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester Potassium Salt (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClFNO3.K/c1-2-18-12(17)7-5-15-10-4-8(13)9(14)3-6(10)11(7)16;/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CN([K])c2cc(Cl)c(F)cc2C1=O |
| IUPAC-namn | (7-chloro-3-ethoxycarbonyl-6-fluoro-4-oxoquinolin-1-yl)potassium |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.75 |
| Formel vikt | 306.9814 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?