Läs mer
7-klor-6-nitro-4(3H)-kinazolinon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15264854 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15264854 25 g Glasflaska 25g
15254854 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15264854 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 450790250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 53449-14-2
Molekylformel C8H4ClN3O3
Molekylvikt (g/mol) 225.59
InChI-nyckel URDYTQYZXZKBQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chloro-6-nitroquinazolin-4 3h-one, 7-chloro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline, 7-chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline, 6-nitro-7-chloro-4-hydroxyquinazoline, 7-chloro-6-nitroquinazolin-4-ol, 7-chloro-6-nitroquinazolin-4-one, 7-chloro-6-nitro-quinazolin-4-one, 7-chloro-6-nitro-3h-quinazolin-4-one, 4 1h-quinazolinone, 7-chloro-6-nitro, 7-chloro-6-nitro-3,4-dihydroquinazolin-4-one
PubChem CID 12441237
IUPAC-namn 7-klor-6-nitro-lH-kinazolin-4-on
LEDER C1=C2C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)NC=NC2=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 7-Chloro-6-nitro-4(3H)-quinazolinone
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lätt löslig i DMF
Formel vikt 225.59
Procent renhet 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 7-Chloro-6-nitroquinazolin-4-ol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.