Läs mer
7-Chloro-8-methylquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Chloro-8-methylquinoline |
| CAS | 78941-93-2 |
| Molekylformel | C10H8ClN |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 7-Chloro-8-methyl-quinoline |
| LEDER | Cc1c(Cl)ccc2cccnc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.63 |
| Formel vikt | 177.0345 |