Läs mer
7-Kloro-8-kinolinol, TRC
Produktkod. 30009711
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009711 500 mg
30007335 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009711 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC379870500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 876-86-8
Molekylformel C9 H6 Cl N O
Molekylvikt (g/mol) 179.6
Synonym 7-Chloro-8-hydroxyquinoline, 7-Chloro-8-quinolinol, NSC 673451
IUPAC-namn 7-klolokinin-8-ol
LEDER Oc1c(Cl)ccc2cccnc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Chloro-8-quinolinol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-4-3-6-2-1-5-11-8(6)9(7)12/h1-5,12H
Formel vikt 179.0138
Procent renhet >95%