Läs mer
7-Klorobenzo[b]tiofen-3-metanol, TRC
Produktkod. 30132885
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132885 100 mg
30135203 250 mg
30003949 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132885 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC292850100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142181-53-1
Molekylformel C9 H7 Cl O S
Molekylvikt (g/mol) 198.6693
Synonym Benzo[b]thiophene-3-methanol, 7-chloro-, FI 7011, (7-chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol, Sertaconazole Imp. C, (7-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol
IUPAC-namn (7-kloro-1-bensotiofen-3-yl)metanol
LEDER OCc1csc2c(Cl)cccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (7-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7ClOS/c10-8-3-1-2-7-6(4-11)5-12-9(7)8/h1-3,5,11H,4H2
Formel vikt 197.9906