Läs mer
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate, 95%
Produktkod. 15468995
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468995 250 mg 250mg
15458995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468995 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35256.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1020038-42-9 | C8H5ClN2O2 | 196.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1020038-42-9
Molekylformel C8H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 196.59
MDL-nummer MFCD09991784
InChI-nyckel BEFUOITXMHRTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 28875810
IUPAC-namn 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CN2C=CC(Cl)=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Smältpunkt ∼231°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 196.59 (Anhydrous)
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.