Läs mer
7-klorindol, 98 %
Produktkod. 11318586
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318586 250 mg 250mg
11308586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17637.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
CAS: 53924-05-3 | C8H6ClN | 151,593 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53924-05-3
Molekylformel C8H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 151.593
MDL-nummer MFCD01321301
InChI-nyckel WMYQAKANKREQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chloroindole, 1h-indole, 7-chloro, 7-chloro indole, indole-7-chloro, 7-chlor-1h-indol, 7-chloro-indole, indole, 7-chloro, pubchem3195, acmc-1b1fq
PubChem CID 104644
IUPAC-namn 7-klor-lH-indol
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)Cl)NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Chloroindole
Smältpunkt 57 °C till 58 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 114743
Formel vikt 151.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.