Läs mer
7-Klorokynurensyra, 98+%
Produktkod. 15413969
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413969 50 mg 50mg
15403969 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61359.MF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
NMDA-receptorantagonist vid glycinstället | CAS: 18000-24-3 | C10H6ClNO3 | 223,61 g/mol
NMDA-receptorantagonist vid glycinstället
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18000-24-3
Molekylformel C10H6ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 223.61
MDL-nummer MFCD00069227
InChI-nyckel UAWVRVFHMOSAPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chlorokynurenic acid, 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-cl-kyna, 7-chloro-kynurenic acid, unii-s7936qon2k, 7-chloro-4-hydroxy-2-carboxyquinoline, 7-cka, 7-chloro-4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1,4-dihydro-4-oxo, cka
PubChem CID 1884
ChEBI CHEBI:63965
IUPAC-namn 7-chloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Chlorokynurenic acid
Färg Vitt till gult
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation Lösligt i DMSO eller utspädd natriumhydroxid
Formel vikt 223.62
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning