Learn More
7-Chlorokynurenic acid, 98+%
Artikelnummer. 15413969
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15413969 50 mg 50mg
15403969 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15413969 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61359.MF
 Restricted Item
Beräknad leverans: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
NMDA receptor antagonist at the glycine site | CAS: 18000-24-3 | C10H6ClNO3 | 223.61 g/mol
NMDA receptor antagonist at the glycine site
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18000-24-3
Molecular Formula C10H6ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 223.61
MDL Number MFCD00069227
InChI Key UAWVRVFHMOSAPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chlorokynurenic acid, 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-cl-kyna, 7-chloro-kynurenic acid, unii-s7936qon2k, 7-chloro-4-hydroxy-2-carboxyquinoline, 7-cka, 7-chloro-4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1,4-dihydro-4-oxo, cka
PubChem CID 1884
ChEBI CHEBI:63965
IUPAC Name 7-chloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2N1
Spezifikation
Color White to Yellow
Quantity 50 mg
Solubility Information Soluble in DMSO or dilute sodium hydroxide
Formula Weight 223.62
Percent Purity ≥99%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 7-Chlorokynurenic acid
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.