Läs mer
7-Klorokynurensyra, TRC
Produktkod. 30350347
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30350347 25 mg
1 options
Produktkod. 30350347 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36695825MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 7-Chlorokynurenic acid
CAS 18000-24-3
Molekylformel C10H6ClNO3
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10(14)15)4-9(6)13/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
LEDER OC(=O)c1cc(O)c2ccc(Cl)cc2n1
IUPAC-namn 7-klor-4-hydroxykinolin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 223.61
Formel vikt 223.0036