Läs mer
7-Klorokynurensyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Chlorokynurenic acid |
| CAS | 18000-24-3 |
| Molekylformel | C10H6ClNO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10(14)15)4-9(6)13/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(O)c2ccc(Cl)cc2n1 |
| IUPAC-namn | 7-klor-4-hydroxykinolin-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.61 |
| Formel vikt | 223.0036 |