Läs mer
7-Chloromethyl 17R-Drospirenone, TRC
Produktkod. 17927154
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
17927154 10 mg
1 options
Produktkod. 17927154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36698510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 932388-89-1
Molekylformel C24 H31 Cl O3
Molekylvikt (g/mol) 402.95
Synonym (7β,15α,16α)-7-(chloromethyl)-15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-3'H-Cyclopropa[15,16]pregna-4,15-diene-21-carboxylic acid γ-lactone, 3'-Chloro-3',6-seco-17-epidrospirenone, Drospirenone Imp. H (EP), 3'H-Cyclopropa[15,16]pregna-4,15-diene-21-carboxylic acid, 7-(chloromethyl)-15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (7β,15α,16α)-
IUPAC-namn (1'R,2'S,3'S,5R,5'S,7'S,10'S,11'R,18'S)-18'-(chloromethyl)-7',11'-dimethylspiro[oxolane-5,6'-pentacyclo[8.8.0.02,7.03,5.011,16]octadec-15-ene]-2,14'-dione
LEDER C[C@]12CCC(=O)C=C1C[C@H](CCl)[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3[C@@H]5C[C@@H]5[C@]46CCC(=O)O6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Chloromethyl 17R-Drospirenone
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H31ClO3/c1-22-6-3-15(26)10-14(22)9-13(12-25)20-17(22)4-7-23(2)21(20)16-11-18(16)24(23)8-5-19(27)28-24/h10,13,16-18,20-21H,3-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16-,17+,18+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
Formel vikt 402.1962