Läs mer
7-Chloromethyloxy-carbonyloxy-6-(5-chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Chloromethyloxy-carbonyloxy-6-(5-chloropyridin-2-yl)-6,7-d |
| CAS | 508169-18-4 |
| Molekylformel | C13 H8 Cl2 N4 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl2N4O4/c14-6-22-13(21)23-12-10-9(16-3-4-17-10)11(20)19(12)8-2-1-7(15)5-18-8/h1-5,12H,6H2 |
| LEDER | ClCOC(=O)OC1N(C(=O)c2nccnc12)c3ccc(Cl)cn3 |
| IUPAC-namn | chloromethyl [6-(5-chloropyridin-2-yl)-5-oxo-7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-7-yl] carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.13 |
| Formel vikt | 353.9923 |