Läs mer
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 95%
Produktkod. 11314123 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11314123 1 g Glasflaska 1g
11344123 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314123 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438490010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 58347-49-2 | C6H4ClN3 | 153.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58347-49-2
Molekylformel C6H4ClN3
Molekylvikt (g/mol) 153.57
MDL-nummer MFCD04035684
InChI-nyckel YCZQHXPIKQHABJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chloropyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 7-chloro, 7-chloro-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, zlchem 1087, 7-chloropyrazolo 1?5-a pyrimidine, 7-chloranylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, 7-chloro-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine
PubChem CID 12281647
IUPAC-namn 7-kloropyrazolo[1,5-a]pyrimidin
LEDER C1=C2N=CC=C(N2N=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Smältpunkt 98.0°C to 102.0°C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Anteckningar om analysprocent 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153.57
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 7-Chloropyrazolo¢1,5-a!pyrimidine, 95%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.