missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Chloroquinaldine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Chloroquinaldine |
| CAS | 4965-33-7 |
| Molekylformel | C14 H15 N O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 7-Chloro-2-methylquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO3/c16-10-7-5-9(6-8-10)15-13(17)11-3-1-2-4-12(11)14(15)18/h1-4,9-10,16H,5-8H2 |
| LEDER | OC1CCC(CC1)N2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| IUPAC-namn | 2-(4-hydroxycyclohexyl)isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.274 |
| Formel vikt | 245.105 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?