Läs mer
7-Chloroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Chloroquinoline |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClN/c10-8-4-3-7-2-1-5-11-9(7)6-8/h1-6H |
| Formel vikt | 163.0189 |