missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Coumaryl Triflate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Coumaryl Triflate |
| CAS | 108530-10-5 |
| Molekylformel | C10H5F3O5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid 2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5F3O5S/c11-10(12,13)19(15,16)18-7-3-1-6-2-4-9(14)17-8(6)5-7/h1-5H |
| LEDER | FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1 |
| IUPAC-namn | (2-oxochromen-7-yl) trifluoretansulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.2 |
| Formel vikt | 293.981 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?