Läs mer
7-Coumaryl Triflate, TRC
Produktkod. 30361985
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30361985 500 mg
1 options
Produktkod. 30361985 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC756450500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Coumaryl Triflate
CAS 108530-10-5
Molekylformel C10H5F3O5S
Kvantitet 500 mg
Synonym 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid 2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H5F3O5S/c11-10(12,13)19(15,16)18-7-3-1-6-2-4-9(14)17-8(6)5-7/h1-5H
LEDER FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
IUPAC-namn (2-oxochromen-7-yl) trifluoretansulfonat
Molekylvikt (g/mol) 294.2
Formel vikt 293.981