missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Cyano DAMPA Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Cyano DAMPA Ethyl Ester |
| CAS | 1329835-68-8 |
| Molekylformel | C18 H18 N8 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Amino-4-deoxy-7-cyano-N10-methylpteroic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N8O2/c1-3-28-17(27)10-4-6-11(7-5-10)26(2)9-13-12(8-19)23-16-14(22-13)15(20)24-18(21)25-16/h4-7H,3,9H2,1-2H3,(H4,20,21,23,24,25) |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2nc3c(N)nc(N)nc3nc2C#N |
| IUPAC-namn | ethyl 4-[(2,4-diamino-7-cyanopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.388 |
| Formel vikt | 378.155 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?