Läs mer
7-deazaguanin, 90+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15244814 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15244814 1 g Glasflaska 1g
15254814 5 g Glasflaska 5g
15264814 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15244814 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450260010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 7355-55-7
Molekylformel C6H6N4O
Molekylvikt (g/mol) 150.14
MDL-nummer MFCD09033259
InChI-nyckel OLAFFPNXVJANFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-deazaguanine, 2-amino-3,7-dihydropyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2-amino-3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, unii-gpl8t5zo3m, 2-amino-3,7-dihydro-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, gpl8t5zo3m, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one
PubChem CID 96253
IUPAC-namn 2-amino-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-on
LEDER NC1=NC(=O)C2=C(NC=C2)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Deazaguanine
Smältpunkt >230,0 °C
Analysprocentintervall 90% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 150.14
Procent renhet 90+%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 7-Deazaguanine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.