Läs mer
7-Deazaguanine, TRC
Produktkod. 30366820
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30366820 500 mg
1 options
Produktkod. 30366820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD201325500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Deazaguanine
CAS 7355-55-7
Molekylformel C6 H6 N4 O
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O/c7-6-9-4-3(1-2-8-4)5(11)10-6/h1-2H,(H4,7,8,9,10,11)
LEDER Nc1nc(O)c2cc[nH]c2n1
IUPAC-namn 2-amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 150.14
Formel vikt 150.0542