Läs mer
7-Deazahypoxantin, 97 %
Produktkod. 15401809
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401809 5 g 5g
15491799 1 g 1g
15411809 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15401809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64537.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3680-71-5 | C6H5N3O | 135,13 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt. Metylerade 7-deazahypoxantiner används som regiokemiska prober av xantinoxidas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt. Metylerade 7-deazahypoxantiner används som regiokemiska prober av xantinoxidas.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid
.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara vid -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3680-71-5
Molekylformel C6H5N3O
Molekylvikt (g/mol) 135.13
MDL-nummer MFCD08445809
InChI-nyckel FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 7-deazahypoxanthine, 3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, 4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-hydroxypyrrolopyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, 3,7-dihydro-4h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one
PubChem CID 96194
IUPAC-namn 1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-on
LEDER O=C1N=CNC2=C1C=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Deazahypoxanthine
Smältpunkt 345°C to 350°C
Färg Brun
Kvantitet 5 g
Beilstein 607869
Känslighet Light and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 135.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.