Läs mer
7-Deazahypoxantin, TRC
Produktkod. 30353030
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30353030 250 mg
1 options
Produktkod. 30353030 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD201600250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Deazahypoxanthine
CAS 3680-71-5
Molekylformel C6 H5 N3 O
Kvantitet 250 mg
Synonym Tofacitinib Impurity 35
InChI formel InChI=1S/C6H5N3O/c10-6-4-1-2-7-5(4)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9,10)
LEDER Oc1ncnc2[nH]ccc12
IUPAC-namn 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 135.12
Formel vikt 135.0433