Läs mer
7-Deazapurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Deazapurine |
| CAS | 18549-65-0 |
| Molekylformel | C6 H5 N3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3/c1-2-8-6-5(1)3-7-4-9-6/h1-4H,(H,7,8,9) |
| LEDER | c1cc2c[nH]cnc2n1 |
| IUPAC-namn | 3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.12 |
| Formel vikt | 119.0483 |