Läs mer
7-Dehydro Desmosterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Dehydro Desmosterol |
| CAS | 1715-86-2 |
| Molekylformel | C27 H42 O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (3beta)-Cholesta-5,7,24-trien-3-ol, Cholesta-5,7,24-trien-3beta-ol, 7-Dehydrodesmosterol, Cholesta-5,7,24(25)-trien-3beta-ol, Cholesta-5,7,24-triene-3beta-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H42O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,9-10,19,21,23-25,28H,6,8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.622 |
| Formel vikt | 382.324 |