Läs mer
7-Dehydrocholesterol, MedChemExpress
Produktkod. 16415576
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16415576 100 mg
1 options
Produktkod. 16415576 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113279
MedChemExpress 7-Dehydrocholesterol is biosynthetic precursor of cholesterol and vitamin D3.
7-Dehydrocholesterol is biosynthetic precursor of cholesterol and vitamin D3.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Dehydrocholesterol
CAS 434-16-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H44O
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Ethanol : 16.67 mg/mL (43.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molekylvikt (g/mol) 384.64
Formel vikt 384.64
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid