Läs mer
7-Deoxy Daunorubicinol Aglycone (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Deoxy Daunorubicinol Aglycone |
| CAS | 210837-87-9 |
| Molekylformel | C21 H20 O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 7-Deoxy Daunorubicinol Aglycone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O7/c1-9(22)21(27)7-6-10-12(8-21)19(25)15-16(17(10)23)20(26)14-11(18(15)24)4-3-5-13(14)28-2/h3-5,9,22-23,25,27H,6-8H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4CC(O)(CCc4c(O)c3C(=O)c12)C(C)O |
| IUPAC-namn | 6,9,11-trihydroxy-9-(1-hydroxyethyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.38 |
| Formel vikt | 384.1209 |