Läs mer
7-Deoxy Doxorubicin-aglycon (>75 %), TRC
Produktkod. 30368234
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368234 1 mg
30359653 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30368234 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2329101MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38554-25-5
Molekylformel C21 H18 O8
Molekylvikt (g/mol) 398.36
Synonym 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8R)-, 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8R)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (R)-, (8R)-7,8,9,10-Tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, 7-Deoxyadriamycin aglycone, 7-Deoxyadriamycinone, 7-Deoxydoxorubicin aglycone, 7-Deoxydoxorubicinone, 7-Deoxyepirubicin aglycone, NSC 270536
IUPAC-namn (9R)-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-metoxi-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion
LEDER COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(CCc4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-deoxy Doxorubicin Aglycone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18O8/c1-29-12-4-2-3-10-14(12)20(27)16-15(18(10)25)19(26)11-7-21(28,13(23)8-22)6-5-9(11)17(16)24/h2-4,22,24,26,28H,5-8H2,1H3/t21-/m1/s1
Formel vikt 398.1002
Procent renhet >95%