Läs mer
7-Descarboxamido, 7-Cyano (R)-Silodosin O-Benzoate Oxalate, TRC
Produktkod. 30353465
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30353465 25 mg
30353983 100 mg
30361136 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30353465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC82442525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 885340-12-5
Molekylformel C32H34F3N3O4 . C2H2O4
Molekylvikt (g/mol) 671.7
Synonym 1-[3-(Benzoyloxy)propyl]-2,3-dihydro-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carbonitrile ethanedioate (1:1), (R)-3-(7-Cyano-5-(2-((2-(2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy)ethyl)amino)propyl)indolin-1-yl)propyl benzoate Oxalate
IUPAC-namn 3-[7-cyano-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethylamino]propyl]-2,3-dihydroindol-1-yl]propyl benzoate;oxalic acid
LEDER C[C@H](Cc1cc2CCN(CCCOC(=O)c3ccccc3)c2c(c1)C#N)NCCOc4ccccc4OCC(F)(F)F.OC(=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 7-Descarboxamido, 7-Cyano (R)-Silodosin O-Benzoate Oxalate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C32H34F3N3O4.C2H2O4/c1-23(37-13-17-40-28-10-5-6-11-29(28)42-22-32(33,34)35)18-24-19-26-12-15-38(30(26)27(20-24)21-36)14-7-16-41-31(39)25-8-3-2-4-9-25;3-1(4)2(5)6/h2-6,8-11,19-20,23,37H,7,12-18,22H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t23-;/m1./s1
Formel vikt 671.2454
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.