Läs mer
7-Descarboxamido, 7-Cyano (R)-Silodosin O-Benzoate Oxalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Descarboxamido, 7-Cyano (R)-Silodosin O-Benzoate Oxalate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H34F3N3O4.C2H2O4/c1-23(37-13-17-40-28-10-5-6-11-29(28)42-22-32(33,34)35)18-24-19-26-12-15-38(30(26)27(20-24)21-36)14-7-16-41-31(39)25-8-3-2-4-9-25;3-1(4)2(5)6/h2-6,8-11,19-20,23,37H,7,12-18,22H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t23-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 671.2454 |