missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Desmethyl-3-hydroxyagomelatine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Desmethyl-3-hydroxyagomelatine |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO3/c1-9(16)15-5-4-11-7-13(18)6-10-2-3-12(17)8-14(10)11/h2-3,6-8,17-18H,4-5H2,1H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 245.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?