Läs mer
7-Desmethyl-3-hydroxyagomelatine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Desmethyl-3-hydroxyagomelatine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO3/c1-9(16)15-5-4-11-7-13(18)6-10-2-3-12(17)8-14(10)11/h2-3,6-8,17-18H,4-5H2,1H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 245.11 |