Läs mer
7-Desmethylagomelatine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Desmethyl Agomelatine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO2/c1-10(16)15-8-7-12-4-2-3-11-5-6-13(17)9-14(11)12/h2-6,9,17H,7-8H2,1H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 229.1103 |
| Procent renhet | >95% |