missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-Despropyl 7-metylvardenafil, TRC

Produktkod. 30134195
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134195 50 mg
30010763 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134195 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29735050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Molekylformel C21H28N6O4S
Molekylvikt (g/mol) 460.55
Synonym 2-(2-Ethoxy-5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-5,7-dimethylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one
LEDER O=S(N1CCN(CC)CC1)(C2=CC=C(OCC)C(C3=NN4C(C(N3)=O)=C(C)N=C4C)=C2)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-Despropyl 7-Methyl Vardenafil
Analyt- eller komponentnamn 7-Despropyl 7-Methyl Vardenafil
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C21H28N6O4S/c1-5-25-9-11-26(12-10-25)32(29,30)16-7-8-18(31-6-2)17(13-16)20-23-21(28)19-14(3)22-15(4)27(19)24-20/h7-8,13H,5-6,9-12H2,1-4H3,(H,23,24,28)
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 50 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.