Läs mer
7-dietylamino-3-(4-maleimidofenyl)-4-metylkumarin, TRC
Produktkod. 30375713
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30375713 25 mg
1 options
Produktkod. 30375713 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47377825MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin
CAS 76877-33-3
Molekylformel C24H22N2O4
Kvantitet 25 mg
Synonym 1-[4-[7-(Diethylamino)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione, 7-(Diethylamino)-3-(4'-maleimidylphenyl)-4-methylcoumarin, D 346
InChI formel InChI=1S/C24H22N2O4/c1-4-25(5-2)18-10-11-19-15(3)23(24(29)30-20(19)14-18)16-6-8-17(9-7-16)26-21(27)12-13-22(26)28/h6-14H,4-5H2,1-3H3
LEDER CCN(CC)c1ccc2C(=C(C(=O)Oc2c1)c3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O)C
Molekylvikt (g/mol) 402.44