Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 7-dietylamino-4-metylkumarin, 99 %
Produktkod. 10102430 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10102430 100 g Plastflaska 100g
10395740 5 g Glasflaska 5g
15199163 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10102430 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 114051000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 91-44-1 | C14H17NR2 | 231,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-44-1
Molekylformel C14H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 231.29
MDL-nummer MFCD00006864
InChI-nyckel AFYCEAFSNDLKSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-diethylamino-4-methylcoumarin, coumarin 1, 7-diethylamino-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin 47, coumarin 460, 4-methyl-7-diethylamino coumarin, blancophor aw, blancophor ffg, 4-methyl-7-diethylaminocoumarin, hakkol p
PubChem CID 7050
ChEBI CHEBI:51938
IUPAC-namn 7-(dietylamino)-4-metylkromen-2-on
LEDER CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 70 °C till 73 °C
Färg Beige till lila
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i vattenbaserade syralösningar, lösliga i nästan alla vanliga organiska lösningsmedel, lätt lösliga i alifatiska kolväten
Formel vikt 231.29
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.