Läs mer
7-Dietylamino-4-metylkumarin, 99 %
Produktkod. 11435037
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435037 100 g 100g
11445037 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21938.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 SEK
    1028.65 SEK / 100g
    Save 246.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 91-44-1 | C14H17NO2 | 231,295 g/mol
7-(dietylamino)-4-metylkumarin, är potentiellt användbar som laserfärgämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
7-(dietylamino)-4-metylkumarin, är potentiellt användbar som laserfärgämne.
Löslighet Lösligt i vatten, vattenhaltiga syralösningar, hartser, fernissor, vinyler
, eter, aceton, vanliga organiska lösningsmedel och alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-44-1
Molekylformel C14H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 231.295
MDL-nummer MFCD00006864
InChI-nyckel AFYCEAFSNDLKSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-diethylamino-4-methylcoumarin, coumarin 1, 7-diethylamino-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin 47, coumarin 460, 4-methyl-7-diethylamino coumarin, blancophor aw, blancophor ffg, 4-methyl-7-diethylaminocoumarin, hakkol p
PubChem CID 7050
ChEBI CHEBI:51938
IUPAC-namn 7-(dietylamino)-4-metylkromen-2-on
LEDER CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
Smältpunkt 72 °C till 75 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 193303
Löslighetsinformation Löslig i vatten, vattenbaserade syralösningar, hartser, lacker, vinyl, eter, aceton, vanliga organiska lösningsmedel och alkohol.
Formel vikt 231.3
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.