Läs mer
7-(Diethylamino)coumarin-3-carbonyl Azide, TRC
Produktkod. 30180415
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180415 50 mg
30180412 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30180415 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47372850MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 157673-16-0
Molekylformel C19 H19 Cl N6 O
Molekylvikt (g/mol) 382.847
Synonym 7-(Diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carbonyl Azide
IUPAC-namn 5-[(8-chloroisoquinolin-3-yl)amino]-3-[(2R)-1-(dimethylamino)propan-2-yl]oxypyrazine-2-carbonitrile
LEDER C[C@H](CN(C)C)Oc1nc(Nc2cc3cccc(Cl)c3cn2)cnc1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-(Diethylamino)coumarin-3-carbonyl Azide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19ClN6O/c1-12(11-26(2)3)27-19-16(8-21)22-10-18(25-19)24-17-7-13-5-4-6-15(20)14(13)9-23-17/h4-7,9-10,12H,11H2,1-3H3,(H,23,24,25)/t12-/m1/s1
Formel vikt 382.131