Läs mer
7-(Difluoromethyl)-6-(1-methylpyrazol-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(Difluoromethyl)-6-(1-methylpyrazol-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| CAS | 1904651-39-3 |
| Molekylformel | C14H15F2N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 7-(Difluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15F2N3/c1-19-8-10(7-18-19)11-5-9-3-2-4-17-13(9)6-12(11)14(15)16/h5-8,14,17H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | Cn1cc(cn1)c2cc3CCCNc3cc2C(F)F |
| IUPAC-namn | 7-(difluoromethyl)-6-(1-methylpyrazol-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.29 |
| Formel vikt | 263.1234 |