Läs mer
7-(dimetylamino)-4-metylkumarin, TRC
Produktkod. 30388124
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30388124 500 mg
1 options
Produktkod. 30388124 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD493958500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-(Dimethylamino)-4-methylcoumarin
CAS 87-01-4
Molekylformel C12H13NO2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2/c1-8-6-12(14)15-11-7-9(13(2)3)4-5-10(8)11/h4-7H,1-3H3
LEDER CN(C)c1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C
IUPAC-namn 7-(dimetylamino)-4-metylchromen-2-on
Molekylvikt (g/mol) 203.24
Formel vikt 203.0946