missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-epi-10-Oxo-10-deacetyl Baccatin III, TRC

Produktkod. 30423297
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423297 1 mg
30417863 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30423297 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8501001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 151636-94-1
Molekylformel C29H34O10
Molekylvikt (g/mol) 542.57
Synonym 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-5,6-dione, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,9,10,11,12,12a,12b-decahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-, (2aR,4R,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-5,6-dione, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,9,10,11,12,12a,12b-decahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-, [2aR-(2aα,4α,4aβ,9α,11α,12α,12aα,12bα)]-, (2aR,4R,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,9,10,11,12,12a,12b-decahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-5,6-dione, 10-Deacetyl-10-oxo-baccatin V, 10-Dehydrobaccatin V, 7-Epi-10-oxo-10-deacetylbaccatin III, (2aR,4R,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,9,10,11,12,12a,12b-decahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-5,6-dione, 10-Deacetyl-10-oxo-baccatin V, 10-Dehydrobaccatin V, Docetaxel Impurity 20
IUPAC-namn [(1S,2S,3R,4S,7R,9R,10S,15S)-4-acetyloxy-1,9,15-trihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11,12-dioxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate
LEDER CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C(C(=O)C3=O)C5(C)C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-epi-10-Oxo-10-deacetyl Baccatin III
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C29H34O10/c1-14-17(31)12-29(36)24(38-25(35)16-9-7-6-8-10-16)22-27(5,23(34)21(33)20(14)26(29,3)4)18(32)11-19-28(22,13-37-19)39-15(2)30/h6-10,17-19,22,24,31-32,36H,11-13H2,1-5H3/t17-,18+,19+,22-,24-,27+,28-,29+/m0/s1
Formel vikt 542.2152
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.