Läs mer
7-epi-10-Oxo-10-deacetylbaccatin III, Mikromol
Produktkod. 30459313
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30459313 25 mg
1 options
Produktkod. 30459313 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1489.430025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-epi-10-Oxo-10-deacetylbaccatin III, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 7-epi-10-Oxo-10-deacetyl Baccatin III
CAS 151636-94-1
Analyt- eller komponentnamn 7-epi-10-Oxo-10-deacetyl Baccatin III
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C29H34O10
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2aR,4R,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,9,10,11,12,12a,12b-decahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-5,6-dione, 10-Deacetyl-10-oxo-baccatin V, 10-Dehydrobaccatin V, Docetaxel Impurity 20
Lösningstyp Neat
LEDER CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C(C(=O)C3=O)C5(C)C)C
Molekylvikt (g/mol) 542.57