Läs mer
7-Epi-10-oxo-docetaxel, MedChemExpress
Produktkod. 16489657
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16489657 5 mg 5mg
16451629 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16489657 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16675
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress 7-Epi-10-oxo-docetaxel (Docetaxel Impurity 2) is a impurity of docetaxel detected by high performance liquid chromatography (HPLC).
7-Epi-10-oxo-docetaxel (Docetaxel Impurity 2) is a impurity of docetaxel detected by high performance liquid chromatography (HPLC).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Epi-10-oxo-docetaxel
CAS 162784-72-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C43H51NO14
Kvantitet 5 mg
Synonym Docetaxel Impurity 2
LEDER CC(O[C@@]1([C@](C[C@H]2O)([H])OC1)[C@@]([C@@]2(C3=O)C)([H])[C@@H]([C@@](C4(C)C)(C[C@H](OC([C@H](O)[C@H](C5=CC=CC=C5)NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C(C)=C4C3=O)O)OC(C6=CC=CC=C6)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 805.86
Formel vikt 805.86
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death